Learn More
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10498083
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
N,N-Dicyclohexylcarbodiimide, 99%, C13H22N2, CAS Number-538-75-0, Carbodiimid, Dicyclohexyl, bis-Cyclohexyl Carbodiimid, dcc, 1,3-Dicyclohexylcarbodiimid, Carbodicyclohexylimid, n,n‘-Dicyclohexylcarbodiimid, n,n-Dicyclohexylcarbodiimid, dcci, Dicyclohexylcarbodiimid, dccd, 1 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-75-0
Summenformel C13H22N2
Molekulargewicht (g/mol) 206.33
MDL-Nummer MFCD00011659
InChI-Schlüssel QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl
PubChem CID 10868
ChEBI CHEBI:53090
IUPAC-Name N,N'-Dicyclohexylmethandiimin
SMILES C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 33.0°C to 35.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 122.0°C to 124.0°C (6.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel C6H11N=C=NC6H11
Menge 5 kg
Fieser 01,231; 02,126; 03,91; 04,141; 05,206; 06,174; 07,100; 08,162; 09,156; 10,142; 11,173; 13,333; 14,131; 15,131; 16,128
Merck Index 15,3107
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,100g/l dichloromethane
Viskosität 5.81 mPa.s (55°C)
Formelmasse 206.33
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Wachsartige feste oder kristalline Masse