Learn More
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464413
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11464413
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10973.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 538-75-0 | C13H22N2 | 206.333 g/mol
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide is a carboxyl activating reagent used in peptide synthesis. It acts as a dehydrating agent for the preparation of amides, ketones and nitriles. It is involved in the preparation of esters by reacting tertiary alcohols with carboxylic acid. It is utilized for the stereo chemical inversion of secondary alcohols by forming formyl ester followed by saponification. It is associated with dimethyl sulfoxide and used in Pfitzner-Moffatt oxidation to convert alcohols into aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimid ist ein carboxylaktivierendes Reagenz, das in der Peptidsynthese eingesetzt wird. Es dient als Trocknungsmittel für die Zubereitung von Amiden, Ketonen und Nitrilen. Es ist an der Herstellung von Estern beteiligt, indem es tertiäre Alkohole mit Carbonsäure reagieren lässt. Es wird für die stereochemische Inversion von sekundären Alkoholen unter Bildung von Formylester und anschließender Verseifung verwendet. Es ist mit Dimethylsulfoxid verbunden und wird bei der Pfitzner-Moffatt-Oxidation zur Umwandlung von Alkoholen in Aldehyde und Ketone verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Chloroform, Dichlormethan, Acetonitril, Tetrahydrofuran und Dimethylformamid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-75-0
Summenformel C13H22N2
Molekulargewicht (g/mol) 206.333
MDL-Nummer MFCD00011659
InChI-Schlüssel QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl
PubChem CID 10868
ChEBI CHEBI:53090
IUPAC-Name N,N'-Dicyclohexylmethandiimin
SMILES C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
Schmelzpunkt 33°C to 36°C
Siedepunkt 154°C to 156°C (11 mmHg)
Flammpunkt 138°C (280°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 610662
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3096
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,chloroform,dichloromethane,acetonitrile,tetrahydrofuran and dimethylformamide. Insoluble in water.
Formelmasse 206.33
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dicyclohexylcarbodiimide