Learn More
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
N,N-Dicyclohexylcarbodiimide, 99%, C13H22N2, CAS Number-538-75-0, Carbodiimid, Dicyclohexyl, bis-Cyclohexyl Carbodiimid, dcc, 1,3-Dicyclohexylcarbodiimid, Carbodicyclohexylimid, n,n‘-Dicyclohexylcarbodiimid, n,n-Dicyclohexylcarbodiimid, dcci, Dicyclohexylcarbodiimid, dccd, 1 kg
29.15 € - 2684.36 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 538-75-0 |
---|---|
Summenformel | C13H22N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 206.33 |
MDL-Nummer | MFCD00011659 |
InChI-Schlüssel | QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl |
PubChem CID | 10868 |
ChEBI | CHEBI:53090 |
IUPAC-Name | N,N'-Dicyclohexylmethandiimin |
SMILES | C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10030880
|
Thermo Scientific Acros
113901000 |
100 g | Glasflasche |
29.15 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10568290
|
Thermo Scientific Acros
113902500 |
250 g | Glasflasche |
65.73 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10548290
|
Thermo Scientific Acros
113900010 |
1 kg | Glasflasche |
175.88 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10498083
|
Thermo Scientific Acros
113900050 |
5 kg | Plastikeimer |
647.22 €
5 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11320370
|
Thermo Scientific Acros
113900250 |
25 kg | Plastikeimer |
2684.36 €
25 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
KupplungsreagenzChemische Identifikatoren
538-75-0 | |
206.33 | |
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N | |
10868 | |
N,N'-Dicyclohexylmethandiimin |
C13H22N2 | |
MFCD00011659 | |
dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl | |
CHEBI:53090 | |
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2 |
Spezifikation
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide | |
98.5 | |
33.0°C to 35.0°C | |
122.0°C to 124.0°C (6.0 mmHg) | |
Echt | |
C13H22N2 | |
MFCD00011659 | |
15,3107 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,100g/l dichloromethane | |
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2 | |
206.33 | |
CHEBI:53090 | |
206.33 | |
Wachsartige feste oder kristalline Masse |
538-75-0 | |
100.0 | |
Weiß bis gelb | |
>110°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H11N=C=NC6H11 | |
01,231; 02,126; 03,91; 04,141; 05,206; 06,174; 07,100; 08,162; 09,156; 10,142; 11,173; 13,333; 14,131; 15,131; 16,128 | |
dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl | |
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N | |
N,N'-Dicyclohexylmethandiimin | |
10868 | |
5.81 mPa.s (55°C) | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Giftig bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Behutsam mit Wasser ausspülen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 208-704-1
- N,N''-Dicyclohexylcarbodiimide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /