Learn More
N,N-Dibenzylhydroxylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420607
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-07-8
Summenformel C14H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 213.28
MDL-Nummer MFCD00004772
InChI-Schlüssel GXELTROTKVKZBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzylhydroxylamine, n,n-dibenzylhydroxyamine, benzenemethanamine, n-hydroxy-n-phenylmethyl, hydroxylamine, n,n-dibenzyl, bisbenzylhydroxylamine, n-benzyl-n-hydroxy-1-phenylmethanamine, acmc-1bivc, n.n-dibenzylhydroxylamine, maybridge3_004477, hydroxylamine,n-dibenzyl
PubChem CID 69297
IUPAC-Name N,N-Dibenzylhydroxylamin
SMILES ON(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dibenzylhydroxylamine
Schmelzpunkt 120°C to 125°C
Menge 5 g
Beilstein 978234
Formelmasse 213.28
Reinheit (%) 98%