Learn More
N,N'-Bis(trimethylsilyl)Harnstoff, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043559
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11344544
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01301.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18297-63-7 | C7H20N2OSi2 | 204.42 g/mol
N,N'-Bis(trimethylsilyl)urea is used as a reagent for the silylation of alcohols and carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Bis(Trimethylsilyl)harnstoff wird als Reagenz für die Silylierung von Alkoholen und Carbonsäuren verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18297-63-7
Summenformel C7H20N2OSi2
Molekulargewicht (g/mol) 204.42
MDL-Nummer MFCD00008260
InChI-Schlüssel MASDFXZJIDNRTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis trimethylsilyl urea, n,n'-bis trimethylsilyl urea, bis trimethylsilyl urea, urea, n,n'-bis trimethylsilyl, n,n'-bis-trimethylsilyl-urea, urea, 1,3-bis trimethylsilyl, bsu, urea, bis-tms, hexamethyl disilaurea
PubChem CID 87562
IUPAC-Name 1,3-Bis(Dimethylsilyl)benzol
SMILES C[Si](C)(C)NC(=O)N[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Bis(trimethylsilyl)urea
Schmelzpunkt ∽230°C (decomposition)
Menge 50 g
Beilstein 1937452
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 204.42
Reinheit (%) ≥98%
Empfindlichkeit Moisture sensitive