Learn More
N-Methylmorpholin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.53 € - 229.14 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 109-02-4 |
---|---|
Summenformel | C5H11NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 101.15 |
MDL-Nummer | MFCD00006175 |
InChI-Schlüssel | SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin |
PubChem CID | 7972 |
IUPAC-Name | 4-Methylmorpholin |
SMILES | CN1CCOCC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10626712
|
Thermo Scientific Acros
127151000 |
100 g | Glasflasche |
25.53 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10626902
|
Thermo Scientific Acros
127155000 |
500 g | Glasflasche |
73.57 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11966801
|
Thermo Scientific Acros
127150025 |
2.5 kg | Plastikeimer |
229.14 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
109-02-4 | |
101.15 | |
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N | |
7972 | |
CN1CCOCC1 |
C5H11NO | |
MFCD00006175 | |
n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin | |
4-Methylmorpholin |
Spezifikation
N-Methylmorpholine | |
109-02-4 | |
100.0 | |
0.9200g/mL | |
14°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.4339 to 1.4359 | |
27,6 | |
15,6362 | |
n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin | |
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N | |
4-Methylmorpholin | |
7972 | |
101.15 | |
Flüssigkeit |
99% | |
98.5 | |
-65.0°C | |
115.0°C to 116.0°C (750.0 mmHg) | |
Echt | |
C5H11NO | |
MFCD00006175 | |
01,690; 02,278 | |
0.92 | |
Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene | |
CN1CCOCC1 | |
101.15 | |
0.91 mPa.s (20°C) | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
GHS P-Satz
Behälter und zu befüllende Anlage erden.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Behutsam mit Wasser ausspülen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-640-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QE5775000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- N-Methylmorpholine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.