Learn More
N-Methylformamid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Methylformamide |
Namenshinweis | 99+% |
CAS Min. % | 99.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | -3.2°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.0030g/mL |
Siedepunkt | 199.0°C to 201.0°C |
Flammpunkt | 111°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N-Methylformamide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
N-Methylformamid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur