Learn More
N-Methyldiethanolamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS 105-59-9
Summenformel C5H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 119.16
MDL-Nummer MFCD00002848
InChI-Schlüssel CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyldiethanolamine, n-methyliminodiethanol, n-methyldiethanolamine, 2,2'-methyliminodiethanol, n-methyl-2,2'-iminodiethanol, methyl diethanolamine, ethanol, 2,2'-methylimino bis, n-methyldiethanolimine, n-methylaminodiglycol, 2,2'-methylimino diethanol
PubChem CID 7767
SMILES CN(CCO)CCO
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
105-59-9
119.16
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
7767
C5H13NO2
MFCD00002848
methyldiethanolamine, n-methyliminodiethanol, n-methyldiethanolamine, 2,2'-methyliminodiethanol, n-methyl-2,2'-iminodiethanol, methyl diethanolamine, ethanol, 2,2'-methylimino bis, n-methyldiethanolimine, n-methylaminodiglycol, 2,2'-methylimino diethanol
CN(CCO)CCO
Spezifikation
N-Methyldiethanolamine
105-59-9
100.0
Farblos bis hellgelb
243°C
Echt
C5H13NO2
1.4675 to 1.4695
04, 284
methyldiethanolamine, n-methyliminodiethanol, n-methyldiethanolamine, 2,2'-methyliminodiethanol, n-methyl-2,2'-iminodiethanol, methyl diethanolamine, ethanol, 2,2'-methylimino bis, n-methyldiethanolimine, n-methylaminodiglycol, 2,2'-methylimino diethanol
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
2-[(2-Hydroxyethyl)(methyl)amino]ethan-1-ol
7767
119.16
Flüssig
99+%
99.0
-21°C
1.0380 g/mL
138°C
99% min. (GC)
(HOCH2CH2)2NCH3
MFCD00002848
1.038
Solubility aq. soln.: miscible. Other solubilities: miscible with benzene,soluble in most organic solvents (alcohol,esters,aceton and chlorinated hydrocarbons),soluble in diethylether and aliphatic hydrocarbons
CN(CCO)CCO
119.16
101 mPa.s (20°C)
99+%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizungen.
GHS P Statement:
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
Wear protective gloves/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort:Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 203-312-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse KL7525000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • N-Methyldiethanolamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.