Learn More
N-Methylcyclohexylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Methylcyclohexylamine |
Schmelzpunkt | -8°C |
Dichte | 0.857 |
Siedepunkt | 149°C |
Flammpunkt | 35°C (95°F) |
Brechungsindex | 1.456 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN2734 |
Beilstein | 1523664 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |