Learn More
N-Methylcyclohexylamin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.52 € - 244.22 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 100-60-7 |
---|---|
Summenformel | C7H15N |
Molekulargewicht (g/mol) | 113.20 |
MDL-Nummer | MFCD00003832 |
InChI-Schlüssel | XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-methylcyclohexylamine, methylcyclohexylamine, n-cyclohexylmethylamine, cyclohexanamine, n-methyl, n-methyl-n-cyclohexylamine, methylamino cyclohexane, cyclohexylamine, n-methyl, cyclohexyl methyl amine, n-cyclohexyl-n-methylamine, unii-yh8pf4c1ow |
PubChem CID | 7514 |
ChEBI | CHEBI:59018 |
IUPAC-Name | N-Methylcyclohexanamin |
SMILES | CNC1CCCCC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10726181
|
Thermo Scientific Acros
146990050 |
5 mL | Glasflasche |
23.52 €
5 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10071610
|
Thermo Scientific Acros
146992500 |
250 mL | Glasflasche |
77.89 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10598873
|
Thermo Scientific Acros
146990010 |
1 L | Glasflasche |
244.22 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
100-60-7 | |
113.20 | |
XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N | |
7514 | |
N-Methylcyclohexanamin |
C7H15N | |
MFCD00003832 | |
n-methylcyclohexylamine, methylcyclohexylamine, n-cyclohexylmethylamine, cyclohexanamine, n-methyl, n-methyl-n-cyclohexylamine, methylamino cyclohexane, cyclohexylamine, n-methyl, cyclohexyl methyl amine, n-cyclohexyl-n-methylamine, unii-yh8pf4c1ow | |
CHEBI:59018 | |
CNC1CCCCC1 |
Spezifikation
N-Methylcyclohexylamine | |
100-60-7 | |
100.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
149.0°C | |
Echt | |
C7H15N | |
1.4545 to 1.4565 | |
12, 6 | |
n-methylcyclohexylamine, methylcyclohexylamine, n-cyclohexylmethylamine, cyclohexanamine, n-methyl, n-methyl-n-cyclohexylamine, methylamino cyclohexane, cyclohexylamine, n-methyl, cyclohexyl methyl amine, n-cyclohexyl-n-methylamine, unii-yh8pf4c1ow | |
XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N | |
N-Methylcyclohexanamin | |
7514 | |
1.58 mPa.s (20°C) | |
98% |
98% | |
97.5 | |
-8.0°C | |
0.8600g/mL | |
29°C | |
97.5% min. (GC) | |
C6H11NHCH3 | |
MFCD00003832 | |
0.86 | |
Solubility in water: 5.4 wt% (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol and ehter | |
CNC1CCCCC1 | |
113.20 | |
CHEBI:59018 | |
113.2 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 202-869-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GX1529000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- N-Methylcyclohexylamine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.