Learn More
N-Methylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10703891
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-61-8
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.16
MDL-Nummer MFCD00008283
InChI-Schlüssel AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane
PubChem CID 7515
ChEBI CHEBI:15733
IUPAC-Name N-Methylanilin
SMILES CNC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylaniline
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -57.0°C
Farbe Braun bis gelb
Dichte 0.9870g/mL
Siedepunkt 195.0°C
Flammpunkt 86°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5NHCH3
Brechungsindex 1.5694 to 1.5714
Menge 1 kg
Beilstein 12, 135
Fieser 14,207
Merck Index 15, 6093
Relative Dichte 0.987
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 30g/l. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in acetone,diethyl ether,ethanol and,chloroform
Formelmasse 107.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit