Learn More
N-Methyl-N-[4-(piperidin-1-ylmethyl)benzyl]amindihydrochlorid, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10431503
Click to view available options
Braunglasflasche, 1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-N-[4-(piperidin-1-ylmethyl)benzyl]amine dihydrochloride
CAS 859833-23-1
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C14H24Cl2N2
MDL-Nummer MFCD07772864
Menge 1 g
Synonym n-methyl-n-4-piperidin-1-ylmethyl benzyl amine dihydrochloride, n-methyl-1-4-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine dihydrochloride, methyl 4-piperidin-1-ylmethyl phenyl methyl amine dihydrochloride, n-methyl-1-4-piperidin-1-ylmethyl phenyl-methanamine dihydrochloride, n-methyl-1-4-piperidin-1-yl methyl phenyl methanamine-hydrogen chloride 1/2
InChI-Schlüssel VEBSTHXHQLTMJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.Cl.CNCC1=CC=C(CN2CCCCC2)C=C1
IUPAC-Name N-Methyl-1-[4-(Piperidin-1-ylmethyl)Phenyl]Methanamin;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 291.26
PubChem CID 18525780
Formelmasse 291.26
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch