Learn More
N-methyl(3-methyl-2-furyl)methylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10673045
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 916766-86-4
Summenformel C7H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 125.171
MDL-Nummer MFCD09879907
InChI-Schlüssel KBNPUPCSMGGUHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methylfuran-2-yl methyl amine, n-methyl 3-methyl-2-furyl methylamine, n-methyl 3-methylfur-2-yl methylamine, 2-furanmethanamine, n,3-dimethyl, n-methyl-1-3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methyl-2-methylamino methyl furan, methyl 3-methyl 2-furyl methyl amine
PubChem CID 24229550
IUPAC-Name N-Methyl-1-(3-methylfuran-2-yl)methanamin
SMILES CC1=C(OC=C1)CNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl(3-methyl-2-furyl)methylamine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 125.17
Reinheit (%) 90%