Learn More
N-Methyl-2-(Phenoxymethyl)Benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10143724
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Chemische Identifikatoren
CAS 892502-17-9
Summenformel C15H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 227.307
MDL-Nummer MFCD09025894
InChI-Schlüssel WFUPXVCKIKJBIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-phenoxymethyl benzylamine, methyl 2-phenoxymethyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-phenoxymethyl phenyl methanamine, benzenemethanamine,n-methyl-2-phenoxymethyl
PubChem CID 18525895
IUPAC-Name N-Methyl-1-[2-(phenoxymethyl)phenyl]methanamin
SMILES CNCC1=CC=CC=C1COC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-2-(phenoxymethyl)benzylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 227.31
Reinheit (%) 97%