Learn More
N-Isopropyl-4-Nitroanilin, 97+ %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15479067
N-Isopropyl-4-Nitroanilin, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15479067
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15479067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52375.03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25186-43-0
Summenformel C9H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.207
MDL-Nummer MFCD00128997
InChI-Schlüssel VTSUWHFLMJLYKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropyl-4-nitroaniline, benzenamine, n-1-methylethyl-4-nitro, 4-isopropylamino-nitrobenzene, p-nitrophenyl-isopropylamine, 4-nitro-n-propan-2-yl aniline, n-1-methylethyl-4-nitroaniline, benzenamine,n-1-methylethyl-4-nitroMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 32833
IUPAC-Name 4-Nitro-N-propan-2-ylanilin
SMILES CC(C)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Isopropyl-4-nitroaniline
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) ≥97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA05X026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-Isopropyl-4-Nitroanilin, 97+ %, Thermo Scientific™ >