Learn More
N-Hydroxysulfosuccinimid Natriumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489547
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15489547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52795.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 106627-54-7 | C4H4NNaO6S | 217.127 g/mol
N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt is used as crosslinking agents for preparing hydrophilic active esters. It is also used to activate carboxylic acids to the more reactive succinimidyl esters for coupling, biotinylation and conjugation with fluorophores. Further, it acts as a hydrophilic ligand and also used in covalently binding proteins to carboxyl containing beads, resins, other nanoparticles. It is involved in the conversion of carboxyl groups to primary amine-reactive sulfo-NHS esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Hydroxysulfosuccinimidnatriumsalz wird als Verbindungsmittel für die Herstellung hydrophiler aktiver Ester verwendet. Es wird auch zur Aktivierung von Carboxylsäuren zu reaktiven Succinimidylestern für die Kopplung, Biotinylierung und Konjugation mit Fluorophoren eingesetzt. Darüber hinaus fungiert es als hydrophiler Ligand und wird auch in kovalent bindenden Proteinen für carboxylhaltige Beads, Harze und andere Nanopartikeln verwendet. Es ist an der Umwandlung von Carboxylgruppen in primäre aminreaktive Sulfo-NHS-Ester beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106627-54-7
Summenformel C4H4NNaO6S
Molekulargewicht (g/mol) 217.127
MDL-Nummer MFCD00043100
InChI-Schlüssel RPENMORRBUTCPR-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-hydroxysulfosuccinimide sodium salt, sulfo-nhs, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxysulfosuccinimidesodiumsalt, 3-pyrrolidinesulfonic acid, 1-hydroxy-2,5-dioxo-, monosodium salt, sodium 1-hydroxy-2,5-dioxo-pyrrolidine-3-sulfonate, n-hydroxusulfosuccinimide sodium, n-hydroxy-2-sodiosulfo succinimide, n-hydroxysulfosuccinimide,sodium salt, n-hydroxusulfosuccinimide sodium salt
PubChem CID 3520574
IUPAC-Name Natrium;1-Hydroxy-2,5-Dioxopyrrolidin-3-Sulfonat
SMILES C1C(C(=O)N(C1=O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
Schmelzpunkt 250°C
Menge 250 mg
Beilstein 6359129
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol and water.
Formelmasse 217.13
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt