Learn More
N-Hexan, Puriss, p.a., Reagenz ACS, Europäisches Arzneibuch-Reagenz, Honeywell Burdick & Jackson™
Click to view available options
200 L
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Hexane |
Schmelzpunkt | -95°C |
CAS | 110-54-3 |
Farbe | Farblos |
CAS Max. % | 1 |
Summenformel | C6H14 |
Strukturformel | CH3(CH2)4CH3 |
MDL-Nummer | MFCD02179311 |
InChI-Schlüssel | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCCCCC |