Learn More
N-Hexan, für HPLC, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16665893
Click to view available options
2,5 l
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexane
Schmelzpunkt -95°C
CAS 110-54-3
Farbe Farblos
CAS Max. % 1
Dichte 0.660 - 0.668 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 66°C to 69°C (1013 hPa)
Menge 2.5 L
Flammpunkt -26°C
Summenformel C6H14
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC
IUPAC-Name Hexan
Molekulargewicht (g/mol) 86.18