Learn More
n-Hexan-d14, für die NMR-Spektroskopie, ≥99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
146.73 € - 474.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 21666-38-6 |
---|---|
Summenformel | C6H14 |
Molekulargewicht (g/mol) | 100.26 |
MDL-Nummer | MFCD00037562 |
InChI-Schlüssel | VLKZOEOYAKHREP-ZLKPZJALSA-N |
Synonym | hexane-d14, tetradecadeuterohexane, n-hexane-d 14, 2h14 hexane, 2 h?? hexane, hexane-d14, 99 atom % d |
PubChem CID | 140854 |
IUPAC-Name | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tetradecadeuteriohexan |
SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10216340
|
Thermo Scientific Acros
244010010 |
1 g | Glasflasche |
146.73 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10472811
|
Thermo Scientific Acros
244010050 |
5g | Glasflasche | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-SpektroskopieChemische Identifikatoren
21666-38-6 | |
100.26 | |
VLKZOEOYAKHREP-ZLKPZJALSA-N | |
140854 | |
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
C6H14 | |
MFCD00037562 | |
hexane-d14, tetradecadeuterohexane, n-hexane-d 14, 2h14 hexane, 2 h?? hexane, hexane-d14, 99 atom % d | |
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tetradecadeuteriohexan |
Spezifikation
n-Hexane-d14 | |
Farblos | |
0,9600g/mL | |
21666-38-6 | |
D3C(CD2)4CD3 | |
hexane-d14, tetradecadeuterohexane, n-hexane-d 14, 2h14 hexane, 2 h?? hexane, hexane-d14, 99 atom % d | |
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] | |
100.26 | |
100.28 |
Flüssig | |
99.5+ atom % D | |
Min. 99,50% | |
C6H14 | |
MFCD00037562 | |
VLKZOEOYAKHREP-ZLKPZJALSA-N | |
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tetradecadeuteriohexan | |
140854 | |
NMR |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
Causes skin irritation. Toxic to aquatic life with long lasting effects. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause drowsiness or dizziness. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Suspected of damaging fertility. Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Use personal protective equipment as required. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. Avoid release to the environment. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Ground/Bond container and receiving equipment.
Gefahr
- n-Hexane-d14
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
RUO – Research Use Only