Learn More
n-Hexan, für die Analyse enthält ca. 95% n-Hexan, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10526743
n-Hexan, für die Analyse enthält ca. 95% n-Hexan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10526743
5 L, Fluorierte HDPE-Flasche
Click to view available options
Menge:
5 L
Verpackung:
Fluorierte HDPE-Flasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10526743
Marke: Thermo Scientific Acros 383800050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexane
CAS 110-54-3
Dichte 0.6590g/mL
Menge 5 L
Verpackung Fluorierte HDPE-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung 0.002% max.
Summenformel C6H14
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
MDL-Nummer MFCD02179311
Wasser 0.02% max. (K.F.)
Merck Index 15, 4732
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC
IUPAC-Name Hexan
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) ≥95.0%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2496512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number383800025,383800010,383800050,383800250
Chargennummer2412288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number383800025,383800010,383800050,383800250
Chargennummer2418254 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number383800025,383800010,383800050,383800250
Chargennummer2401502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog Number383800025,383800010,383800050,383800250
Chargennummer2486947 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number383800025,383800010,383800050,383800250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
n-Hexan, für die Analyse enthält ca. 95% n-Hexan, Thermo Scientific Chemicals >