Learn More
n-Hexan, 95 %, für die Rückstandsanalyse, ECD-geprüft, Gütegrad frei von halogen. Kohlenwasserstoffen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10386591
n-Hexan, 95 %, für die Rückstandsanalyse, ECD-geprüft, Gütegrad frei von halogen. Kohlenwasserstoffen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10386591
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10386591
Marke: Thermo Scientific Acros 326710025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Rückstandsanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexane
Schmelzpunkt -95.0°C
Namenshinweis ECD Tested
Extinktion 0.602 max. at 200nm
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.6590g/mL
Siedepunkt 69.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt −22°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3748 to 1.3810
Prozentgehaltsbereich 95%
Rückstand nach Verdampfung 0.0002% max.
Relative Dichte 0.659
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
Viskosität 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 142
Wasser 0.005% max. (Coulometric)
Merck Index 15, 4732
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) 95%
Güte Rückstandsanalyse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0455068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Catalog Number326710010,326710025
ChargennummerA0459997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2024 Catalog Number326710010,326710025
ChargennummerA0441128 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2023 Catalog Number326710010,326710025
ChargennummerA0445557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2023 Catalog Number326710010,326710025
ChargennummerA0420676 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/07/2022 Catalog Number326710010,326710025
Name des Produkts
n-Hexan, 95 %, für die Rückstandsanalyse, ECD-geprüft, Gütegrad frei von halogen. Kohlenwasserstoffen, Thermo Scientific Chemicals >