Learn More
n-Hexadecyl-Palmitat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10791335
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-10-3
Summenformel C32H64O2
Molekulargewicht (g/mol) 480.86
MDL-Nummer MFCD00053739
InChI-Schlüssel PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cetyl palmitate, hexadecyl palmitate, palmityl palmitate, cetin, hexadecanoic acid, hexadecyl ester, standamul 1616, hexadecanoic acid hexadecyl ester, hexadecanyl hexadecanoate, n-hexadecyl hexadecanoate, palmitic acid palmityl ester
PubChem CID 10889
ChEBI CHEBI:75584
IUPAC-Name Hexadecylhexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexadecyl palmitate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 360°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)14COO(CH2)15CH3
Menge 100 g
Merck Index 15, 2030
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 480.86
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver