Learn More
N-Hexadecan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
48.24 € - 523.61 €
Chemische Identifikatoren
CAS 544-76-3
Summenformel C16H34
Molekulargewicht (g/mol) 226.448
MDL-Nummer MFCD00008998
InChI-Schlüssel DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
IUPAC-Name Hexadecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11414093
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10322.AE
100 mL
48.24 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11424093
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10322.AP
500 mL
160.80 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11434093
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10322.0F
2500 mL
523.61 €
2500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Hexadecane is use in the recovery of valuable amines by means of distillation from aqueous alkanolamine solutions, which are extensively used in the gas-processing industries.1
1Abdi, M. A.; Meisen, A. Mutual Solubility of Hexadecane with Diethanolamine and with Bis(hydroxyethyl)piperazine. J. Chem. Eng. Data 1998, 43 (2), 138-142.
n-Hexadecane serves as a reference for other fuel mixtures and is assigned cetane number of 100; used as shorthand for cetane number, an indicator of the combustion speed of diesel fuel. Hexadecane is used in the preparation of emulsions; also used as a substrate for the production of biosurfactants. n-Hexadecane has been found useful in the identification of the wheat seed protein CM3 as a highly active emulsifier. Superamphiphobicity on polymers can be studied with hexadecane immersion tests. Shape-stabilized phase change material (SSPCM), prepared using hexadecane as a PCM, into xGnP as a supporting material, has been demonstrated to have the potential to be used in developing building materials with improved thermal energy storage charecteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexadecan wird zur Gewinnung wertvoller Amine mittels Destillation aus wässrigen Alkanolaminlösungen eingesetzt, die in der gasverarbeitenden Industrie weit verbreitet eingesetzt werden.1
1Abdi, M. A.; Meisen, A. Mutual Solubility of Hexadecane with Diethanolamine and with Bis(hydroxyethyl)piperazine. J. Chem. Eng. Data 1998, 43 (2), 138-142.
N-Hexadecan dient als Referenz für andere Kraftstoffmischungen und erhält die Cetanzahl 100; wird als Kurzzeichen für die Cetanzahl verwendet, ein Indikator für die Verbrennungsgeschwindigkeit von Dieselkraftstoff. Hexadecan wird bei der Herstellung von Emulsionen verwendet; wird auch als Substrat bei der Herstellung von Bio-Tensiden verwendet. N-Hexadecan hat sich bei der Identifizierung des Weizensamenproteins CM3 als hochaktiver Emulgator als nützlich erwiesen. Superamphiphobizität auf Polymeren kann mit Hexadecan-Immersionstests untersucht werden. Das formstabilisierte Phasenänderungsmaterial (SSPCM) wird mit Hexadecan als PCM im unterstützenden Material xGnP hergestellt und hat nachweislich das Potenzial, bei der Entwicklung von Baumaterialien mit verbesserten thermischen Energiespeichereigenschaften eingesetzt zu werden.
Hinweise
Stabil. Cetan ist unter Druck sehr leicht entzündlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
544-76-3
226.448
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
11006
Hexadecan
C16H34
MFCD00008998
n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
CHEBI:45296
CCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
n-Hexadecane
18°C
287°C
C16H34
MFCD00008998
n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Hexadecan
11006
226.45
544-76-3
0.773
135°C (275°F)
1.4345
1736592
This product is soluble in acetone,alcohol,ether. It is insoluble in water.Soluble in alcohol,acetone,chloroform,and ether. insoluble in water
CCCCCCCCCCCCCCCC
226.448
CHEBI:45296
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P301+P310-P331-P501c
Gehäuse H304
missing translation for 'einecsNumber' : 208-878-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ML9200000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • n-Hexadecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hexadecane