Learn More
N-Heptylamin +99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10071690
N-Heptylamin +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10071690
25 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10071690
Marke: Thermo Scientific Acros 155460250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-68-2
Summenformel C7H17N
Molekulargewicht (g/mol) 115.22
MDL-Nummer MFCD00008244
InChI-Schlüssel WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptylamine, 1-aminoheptane, 1-heptanamine, n-heptylamine, 1-heptylamine, heptanamine, heptyl-amine, heptyl amine, dsstox_cid_681
PubChem CID 8127
IUPAC-Name Heptan-1-amin
SMILES CCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Heptylamine
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -23.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7740g/mL
Siedepunkt 153.0°C to 156.0°C
Flammpunkt 44°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)6NH2
Brechungsindex 1.4233 to 1.4253
Menge 25 mL
Beilstein 04,193
Relative Dichte 0.774
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 115.22
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0449037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number155465000,155460250,155461000
ChargennummerA0449037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/01/2024 Catalog Number155465000,155460250,155461000
ChargennummerA0445335 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number155465000,155460250,155461000
ChargennummerA0420473 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number155465000,155460250,155461000
ChargennummerA0398716 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number155465000,155460250,155461000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
N-Heptylamin +99 %, Thermo Scientific Chemicals >