Learn More
N-Heptan, Puriss, p.a., Europäisches Arzneibuch-Reagenz, Honeywell Burdick & Jackson™ Artikelnummer.: 16645903
N-Heptan, Puriss, p.a., Europäisches Arzneibuch-Reagenz, Honeywell Burdick & Jackson™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16645903
200 L
Click to view available options
200 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 16645903
Marke: Honeywell Burdick & Jackson 65796200L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Heptane
Schmelzpunkt -90.5°C
CAS 142-82-5
Farbe Farblos
CAS Max. % 1
Dichte 0.69 g/cm3 (15°C)
Siedepunkt 98.2°C to 98.4°C (1000 hPa)
Menge 200 L
Flammpunkt -4°C
Summenformel C7H16
Strukturformel CH3(CH2)5CH3
MDL-Nummer MFCD00009544
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
IUPAC-Name Heptan
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
Güte Arzneibuch
Name des Produkts
N-Heptan, Puriss, p.a., Europäisches Arzneibuch-Reagenz, Honeywell Burdick & Jackson™ >