Learn More
n-Heptan, HPLC-Gütegrad, mehr als 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Heptane |
Schmelzpunkt | 91 °C |
Dichte | 0.684 |
Siedepunkt | 97°C to 99°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | -4°C (24°F) |
Physikalische Form | Flüssig |
Brechungsindex | 1.3877 |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Beilstein | 1730763 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N28L733 | Analysenzertifikat | 26/02/2025 | 022911.K7,022911.K2,022911.M6,022911.AK |
N28L732 | Analysenzertifikat | 26/02/2025 | 022911.K7,022911.K2,022911.M6,022911.AK |
M30L731 | Analysenzertifikat | 22/02/2025 | 022911.K7,022911.K2,022911.M6,022911.AK |
X30K626 | Analysenzertifikat | 11/12/2024 | 022911.K7,022911.K2,022911.K4,022911.M6,022911.AK |
X30K623 | Analysenzertifikat | 11/12/2024 | 022911.K7,022911.K2,022911.K4,022911.M6,022911.AK |
Sicherheit und Handhabung
- n-Heptane, HPLC grade
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: n-Heptane