Learn More
N-Heptan, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -91°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 98°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 48mbar at 20°C |
Viskosität | 0.4 mPaS at 20°C |
Formelmasse | 100.2g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- n-Heptane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-Heptan, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur