Learn More
n-Heptan, wasserfrei, ≥99 %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490770
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
n-Heptane is used in paints and coatings, as the rubber cement solvent and GC analysis, HPLC, spectrophotometry and environmental testing. Used as a primary reference standard in determining the knock rating of carburetor fuels and solvent especially for vegetable oils, low temperature thermo- meters, calibrations, and polymerization reaction medium. The hydroisomerization of n-heptane to form dibranched and tribranched products useful for producing high octane gasoline. water/AOT/n-heptane microemulsions plays an essential role for the synthesis, size control, and passivation of CdS nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-82-5
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
MDL-Nummer MFCD00009544
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-Name Heptan
SMILES CCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Heptane
Schmelzpunkt -91°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Farblos
Dichte 0.684 g/mL
Siedepunkt 97°C to 99°C
Menge 100 mL
Flammpunkt −4°C (24°F)
Geruch Petroleum-like
Verpackung ChemSeal™ Flasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3877
Strukturformel CH3(CH2)5CH3
UN-Nummer UN1206
Beilstein 1730763
Merck Index 14,4659
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,chloroform,and ether. Insoluble in water.
Formelmasse 100.21
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Heptane, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: n-Heptane