Learn More
n-Heptan, ≥99 %, für die Rückstandsanalyse, ECD-geprüft zur Rückstandsanalyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Rückstandsanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Heptane |
Schmelzpunkt | -91.0°C |
Namenshinweis | ECD Tested, For Pesticide Analysis, Sulfur Low |
CAS Min. % | 99.4 |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
CAS Max. % | 100.0 |
Dichte | 0.6830g/mL |
Siedepunkt | 98.0°C |
Menge | 2.5 L |
Flammpunkt | −4°C |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- n-Heptane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.