Learn More
n-Heptan, ≥99 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
62.90 € - 705.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 142-82-5 |
---|---|
Summenformel | C7H16 |
Molekulargewicht (g/mol) | 100.21 |
MDL-Nummer | MFCD00009544 |
InChI-Schlüssel | IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish |
PubChem CID | 8900 |
ChEBI | CHEBI:43098 |
IUPAC-Name | Heptan |
SMILES | CCCCCCC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10550941
|
Thermo Scientific Acros
120340010 |
1 L |
62.90 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10510781
|
Thermo Scientific Acros
120340025 |
2.5 L |
126.00 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10482343
|
Thermo Scientific Acros
120340050 |
5 L |
228.00 €
5 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10247003
|
Thermo Scientific Acros
120340251 |
25 L |
705.00 €
25 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
142-82-5 | |
100.21 | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
8900 | |
Heptan |
C7H16 | |
MFCD00009544 | |
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
CHEBI:43098 | |
CCCCCCC |
Spezifikation
n-Heptane | |
142-82-5 | |
Farblos | |
0.6830g/mL | |
−4°C | |
Glasflasche | |
1.3850 to 1.3890 | |
0.683 | |
CH3(CH2)5CH3 | |
Vapor Pressure: 48mbar at 20°C | |
01, 154 | |
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
Heptan | |
8900 | |
100.2 | |
Rein |
-91.0°C | |
99.0 | |
100.0 | |
98.0°C | |
Echt | |
Flüssig | |
99+% | |
C7H16 | |
MFCD00009544 | |
0.4 mPa.s (20°C) | |
15, 4694 | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform | |
CCCCCCC | |
100.21 | |
CHEBI:43098 | |
≥99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis Verursacht Hautreizungen.Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.Kann beim Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfen/Sprühnebel vermeiden.BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.KEIN Erbrechen herbeiführen.Freisetzung in die Umwelt vermeiden.BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit reichlich Wasser abwaschen
Gefahr
- n-Heptane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
RUO – Nur für Forschungszwecke