Learn More
N-Formylglycin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030628
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2491-15-8
C3H5NO3
103.08
MFCD00037360
UGJBHEZMOKVTIM-UHFFFAOYSA-N
n-formylglycine, formylglycine, glycine, n-formyl, fgly, for-gly-oh, formylglycin, n-hydroxymethyleneglycine, formylamino acetic acid, n-formylglycin, n-formyl-glycine
75606
2-Formamidoessigsäure
OC(=O)CNC=O
2491-15-8
C3H5NO3
103.08
MFCD00037360
UGJBHEZMOKVTIM-UHFFFAOYSA-N
n-formylglycine, formylglycine, glycine, n-formyl, fgly, for-gly-oh, formylglycin, n-hydroxymethyleneglycine, formylamino acetic acid, n-formylglycin, n-formyl-glycine
75606
2-Formamidoessigsäure
OC(=O)CNC=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Formylglycine
Schmelzpunkt 147°C to 151°C
Strukturformel HCONHCH2CO2H
Formelmasse 103.08
Reinheit (%) 98%
Menge 1 g