Learn More
N-Fmoc-N-Methyl-L-Leucin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.80 € - 323.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 103478-62-2
Summenformel C22H25NO4
Molekulargewicht (g/mol) 367.45
MDL-Nummer MFCD00151933
InChI-Schlüssel BUJQSIPFDWLNDC-GNLPSFAGNA-N
Synonym fmoc-n-methyl-l-leucine, fmoc-n-me-leu-oh, n-fmoc-n-methyl-l-leucine, fmoc-meleu-oh, l-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino-4-methyl-pentanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-4-methylpentanoic acid, pubchem13155, fmoc-n-a-methyl-l-leucine, n-methyl-n-fmoc-l-leu-oh
PubChem CID 7015835
SMILES CC(C)C[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15410159
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63453.MD
250 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15490149
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63453.03
1 g
83.11 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15400159
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63453.06
5 g
323.00 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
103478-62-2
367.45
BUJQSIPFDWLNDC-GNLPSFAGNA-N
7015835
C22H25NO4
MFCD00151933
fmoc-n-methyl-l-leucine, fmoc-n-me-leu-oh, n-fmoc-n-methyl-l-leucine, fmoc-meleu-oh, l-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino-4-methyl-pentanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-4-methylpentanoic acid, pubchem13155, fmoc-n-a-methyl-l-leucine, n-methyl-n-fmoc-l-leu-oh
CC(C)C[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
N-Fmoc-N-methyl-L-leucine
103478-62-2
C22H25NO4
3630430
Slightly soluble in water.
CC(C)C[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
367.45
367.44
Pulver
113°C to 116°C
Weiß
MFCD00151933
fmoc-n-methyl-l-leucine, fmoc-n-me-leu-oh, n-fmoc-n-methyl-l-leucine, fmoc-meleu-oh, l-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino-4-methyl-pentanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-4-methylpentanoic acid, pubchem13155, fmoc-n-a-methyl-l-leucine, n-methyl-n-fmoc-l-leu-oh
BUJQSIPFDWLNDC-GNLPSFAGNA-N
(2S)-2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]-4-methylpentansäure
7015835
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2 bis 8 °C
Recommended Storage : Kühl lagern