Learn More
N-Fmoc-N-Methyl-D-Leucin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
132.00 € - 957.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 103478-63-3 |
---|---|
Summenformel | C22H25NO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 367.45 |
MDL-Nummer | MFCD00235877 |
InChI-Schlüssel | BUJQSIPFDWLNDC-GNLPSFAGNA-N |
Synonym | fmoc-n-me-d-leu-oh, fmoc-n-methyl-d-leucine, fmoc-d-n-me-leu-oh, d-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino-4-methyl-pentanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-4-methylpentanoic acid, fmoc-d-meleu-oh, ambotzfaa1517, pubchem18971, h-n-me-d-ala.hcl |
PubChem CID | 7019520 |
IUPAC-Name | (2R)-2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]-4-methylpentansäure |
SMILES | CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15400859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63895.03 |
1 g |
132.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15410859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63895.06 |
5 g |
326.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15420859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63895.14 |
25 g |
957.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Tripeptides were prepared by means of coupling of N-Fmoc-N-methyl-D-leucine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenTripeptide wurden durch Kopplung von N-Fmoc-N-Methyl-D-Leucin hergestellt.
Löslichkeit
Löslich in klarer Lösung (0.3 g in 2 ml DMF).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Chemische Identifikatoren
103478-63-3 | |
367.45 | |
BUJQSIPFDWLNDC-GNLPSFAGNA-N | |
7019520 | |
CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O |
C22H25NO4 | |
MFCD00235877 | |
fmoc-n-me-d-leu-oh, fmoc-n-methyl-d-leucine, fmoc-d-n-me-leu-oh, d-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino-4-methyl-pentanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-4-methylpentanoic acid, fmoc-d-meleu-oh, ambotzfaa1517, pubchem18971, h-n-me-d-ala.hcl | |
(2R)-2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]-4-methylpentansäure |
Spezifikation
N-Fmoc-N-methyl-D-leucine | |
Weiß | |
MFCD00235877 | |
fmoc-n-me-d-leu-oh, fmoc-n-methyl-d-leucine, fmoc-d-n-me-leu-oh, d-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino-4-methyl-pentanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-4-methylpentanoic acid, fmoc-d-meleu-oh, ambotzfaa1517, pubchem18971, h-n-me-d-ala.hcl | |
BUJQSIPFDWLNDC-GNLPSFAGNA-N | |
(2R)-2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]-4-methylpentansäure | |
7019520 | |
97% |
103478-63-3 | |
C22H25NO4 | |
7350417 | |
Soluble in clear solution (0.3 gram in 2 ml DMF). | |
CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O | |
367.45 | |
367.44 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
missing translation for 'storageNote' : 2 bis 8 °C
Recommended Storage : Kühl lagern
RUO – Research Use Only