Learn More
N-Fmoc-L-Tyrosin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15466428
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-tyrosine
CAS 92954-90-0
Schmelzpunkt 182°C to 187°C
Summenformel C24H21NO5
MDL-Nummer MFCD00134890
Menge 1 g
Beilstein 3573123
Synonym fmoc-tyr-oh, fmoc-l-tyrosine, fmoc-tyrosine, nalpha-fmoc-l-tyrosine, n-fmoc-l-tyrosine, fmoc-tyr, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-tyrosine, n, a-fmoc-l-tyrosine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, tyrosine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl
InChI-Schlüssel SWZCTMTWRHEBIN-ANBDAQEENA-N
Optische Drehung −20° (c=1 in DMF)
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 403.43
PubChem CID 6957986
Formelmasse 403.43
Reinheit (%) 97%