Learn More
N-Fmoc-L-Serin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Fmoc-L-serine |
| Schmelzpunkt | 102°C to 106°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 4715791 |
| Optische Drehung | +13.6° (c=1 in Ethyl Acetate) |
| IUPAC-Name | (2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-hydroxypropansäure |
| Formelmasse | 327.34 |
| Reinheit (%) | ≥97% |