Learn More
N-Fmoc-D-Prolin, 98+%, kann bis zu ca. 5 % Wasser betragen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482060
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
In organic synthesis, N-Fmoc-D-proline are often employed as important intermediates in various areas such as peptide synthesis, asymmetric synthesis, medicinal chemistry, and polymer chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
In der organischen Synthese werden N-Fmoc-D-Proline häufig als wichtige Zwischenprodukte in verschiedenen Bereichen wie Peptidsynthese, asymmetrische Synthese, medizinische Chemie und Polymerchemie eingesetzt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101555-62-8
Summenformel C20H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 337.375
MDL-Nummer MFCD00077067
InChI-Schlüssel ZPGDWQNBZYOZTI-GOSISDBHSA-N
Synonym fmoc-d-pro-oh, fmoc-d-proline, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-proline, n-fmoc-d-proline, fmoc-d-pro, 2r-1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2r-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, fmoc-3-pro-oh, ksc908s9r, n-alpha-fmoc-d-proline
PubChem CID 688136
IUPAC-Name (2R)-1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)pyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES C1CC(N(C1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-D-proline
Schmelzpunkt 110°C to 116°C
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu ≈5 % Wasser enthalten
Menge 5 g
Formelmasse 337.38
Reinheit (%) ≥98%