Learn More
N-Fmoc-D-Glutaminsäure-5-tert-Butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15412799
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühlen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104091-08-9
Summenformel C24H27NO6
Molekulargewicht (g/mol) 425.48
MDL-Nummer MFCD00077055
InChI-Schlüssel OTKXCALUHMPIGM-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-d-glu otbu-oh, fmoc-d-glutamic acid 5-tert-butyl ester, fmoc-d-glu obut-oh, fmoc-d-glutamic acid gamma-tert-butyl ester, commercial, 2r-5-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, ambotzfaa1324, pubchem10015, fmoc-d-glu tbu-oh, fmoc-d-glu otbu-oh h
PubChem CID 7018822
IUPAC-Name (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-Oxopentansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Schmelzpunkt 83°C to 89°C
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 25 g
Formelmasse 425.48
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest