Learn More
N-Fmoc-D-Glutaminsäure-5-tert-Butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühlen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühlen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester |
Schmelzpunkt | 83°C to 89°C |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 425.48 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |