Learn More
N-Fmoc-4-Chlor-L-Phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Fmoc-4-chloro-L-phenylalanine |
Beilstein | 9437838 |
Formelmasse | 421.87 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 1 g |
Physikalische Form | Fest |