Learn More
N-Ethyldiisopropylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
43.92 € - 151.70 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7087-68-5 |
---|---|
Summenformel | C8H19N |
Molekulargewicht (g/mol) | 129.247 |
MDL-Nummer | MFCD00008868 |
InChI-Schlüssel | JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | N,N-Diisopropylethylamin, Ethyldiisopropylamin, N-Ethyldiisopropylamin, Diisopropylethylamin, Hünig-Base, N-Ethyl-n-isopropylpropan-2-amin, 2-Propanamin, n-Ethyl-n-1-Methylethyl, 1,1'-Dimethyltriethylamin, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine |
PubChem CID | 81531 |
IUPAC-Name | N-Ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin |
SMILES | CCN(C(C)C)C(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11449383
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11801.AE |
100 ml |
43.92 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11459383
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11801.AP |
500 mL |
151.70 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
AnwendungenN-Ethyldiisopropylamin wird zur Herstellung oder Formulierung von Industrieprodukten verwendet.Es wird zudem in der organischen Chemie als Base verwendet.Es wirkt als selektives Reagenz bei der Alkylierung von sekundären Aminen zu tertiären Aminen durch Alkylhalogenide.Es reagiert mit monoaktivierten Michael-Akzeptoren, um symmetrische Sulfonien zu ermöglichen.Darüber hinaus wird es als Katalysator bei der Reaktion von Dischwefeldichlorid mit 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan (DABCO) zur Herstellung der heterozyklischen Verbindung Scorpionin verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Ethanol.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Kohlendioxid, Kupfer, Messing, Gummi, Oxidationsmittel, Nitraten, Peroxiden, Aldehyden und Metallen.
Chemische Identifikatoren
7087-68-5 | |
129.247 | |
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N | |
81531 | |
CCN(C(C)C)C(C)C |
C8H19N | |
MFCD00008868 | |
N,N-Diisopropylethylamin, Ethyldiisopropylamin, N-Ethyldiisopropylamin, Diisopropylethylamin, Hünig-Base, N-Ethyl-n-isopropylpropan-2-amin, 2-Propanamin, n-Ethyl-n-1-Methylethyl, 1,1'-Dimethyltriethylamin, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine | |
N-Ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin |
Spezifikation
N-Ethyldiisopropylamin | |
> bis 50 °C | |
126 °C bis 127 °C | |
99% | |
1.4135 | |
605301 | |
Miscible with water and ethanol. | |
CCN(C(C)C)C(C)C | |
129.247 | |
129.25 |
7087-68-5 | |
0.747 | |
8 °C | |
C8H19N | |
MFCD00008868 | |
N,N-Diisopropylethylamin, Ethyldiisopropylamin, N-Ethyldiisopropylamin, Diisopropylethylamin, Hünig-Base, N-Ethyl-n-isopropylpropan-2-amin, 2-Propanamin, n-Ethyl-n-1-Methylethyl, 1,1'-Dimethyltriethylamin, 2-propanamine, n-ethyl-n-1-methylethyl, 1,1'-dimethyltriethylamine | |
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N | |
N-Ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin | |
81531 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
P210-P233-P234-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P311-P330-P370+P378q-P390-P501c
H225-H290-H302-H318-H331-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse: 6,1; Verpackungsgruppe: I
missing translation for 'einecsNumber' : 230-392-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- N-Ethyldiisopropylamine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: N-Ethyldiisopropylamine