Learn More
N-Ethyldicyclohexylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10490921
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyldicyclohexylamine
Namenshinweis 96%
CAS 7175-49-7
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9000g/mL
Siedepunkt 114°C to 115°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H27N
Strukturformel (C6H11)2NC2H5
Brechungsindex 1.4840 to 1.487
MDL-Nummer MFCD00003846
Menge 5 g
Relative Dichte 0.9
Synonym n-ethyldicyclohexylamine, ethyldicyclohexylamine, cyclohexanamine, n-cyclohexyl-n-ethyl, dicyclohexylethylamine, dicyclohexylamine, n-ethyl, n-cyclohexyl-n-ethylcyclohexylamine, ethyl-dicyclohexylamine, acmc-20ak4s, n,n-dicyclohexylethylamine
InChI-Schlüssel XRKQMIFKHDXFNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
IUPAC-Name N-Cyclohexyl-N-ethylcyclohexanamin
Molekulargewicht (g/mol) 209.38
PubChem CID 23563
Formelmasse 209.38
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit