Learn More
N-Ethylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
Beschreibung
N-Ethylanilin (NEA) kann als interner Standard in der GC-Analyse der Nikotinextraktion aus Nikotingummi verwendet werden. Kann für die Synthese von 2-(N-Ethylphenylamino)-1,4-Benzochinon, 2-(Arylaminomethyl)phenylboronsäure, Poly(methylmethacrylat)-(PMMA)-Folien, die NEA und Poly(N-Ethylanilin) (PNEA) enthalten, verwendet werden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
N-Ethylanilin (NEA) kann als interner Standard in der GC-Analyse der Nikotinextraktion aus Nikotingummi verwendet werden.Es kann zur Synthese der folgenden Verbindungen verwendet werden: 2-(N-Ethylphenylamino)-1,4-benzochinon-, 2-(Arylaminomethyl)phenylboronsäure, Poly(Methylmethacrylat)-(PMMA)-Folien, die NEA und Poly(N-ethylanilin) (PNEA) enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 g/l).
Anmerkungen
Luft- und lichtempfindlich, dunkel und vor Licht geschützt aufbewahren.Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern.Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
N-Ethylanilin (NEA) kann als interner Standard in der GC-Analyse der Nikotinextraktion aus Nikotingummi verwendet werden.Es kann zur Synthese der folgenden Verbindungen verwendet werden: 2-(N-Ethylphenylamino)-1,4-benzochinon-, 2-(Arylaminomethyl)phenylboronsäure, Poly(Methylmethacrylat)-(PMMA)-Folien, die NEA und Poly(N-ethylanilin) (PNEA) enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 g/l).
Anmerkungen
Luft- und lichtempfindlich, dunkel und vor Licht geschützt aufbewahren.Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern.Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Ethylaniline |
CAS | 103-69-5 |
Schmelzpunkt | -64°C |
Dichte | 0.961 |
Siedepunkt | 204°C to 205°C |
Flammpunkt | 85°C |
Geruch | Odorless |
Summenformel | C8H11N |
Brechungsindex | 1.554 |
MDL-Nummer | MFCD00009025 |