Learn More
N-Ethylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Beschreibung
N-Ethylaniline (NEA) may be used as an internal standard in the GC analysis of nicotine extraction from nicotine gum. It may be used in the synthesis of the following, 2-(N-ethylphenylamino)-1,4-benzoquinone, 2-(arylaminomethyl)phenylboronic acid, poly(methyl methacrylate) (PMMA) films containing NEA and poly(N-ethylaniline) (PNEA).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Ethylanilin (NEA) kann als interner Standard in der GC-Analyse der Nikotinextraktion aus Nikotingummi verwendet werden. Es kann für die Synthese von 2-(N-Ethylphenylamino)-1,4-Benzochinon, 2-(Arylaminomethyl)phenylboronsäure, Poly(methylmethacrylat)-(PMMA)-Folien, die NEA und Poly(N-Ethylanilin) (PNEA) enthalten, verwendet werden.
Löslichkeit
In Wasser löslich (50 g/l).
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich, in dunkler Umgebung und geschützt vor Luft aufbewahren. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
N-Ethylanilin (NEA) kann als interner Standard in der GC-Analyse der Nikotinextraktion aus Nikotingummi verwendet werden. Es kann für die Synthese von 2-(N-Ethylphenylamino)-1,4-Benzochinon, 2-(Arylaminomethyl)phenylboronsäure, Poly(methylmethacrylat)-(PMMA)-Folien, die NEA und Poly(N-Ethylanilin) (PNEA) enthalten, verwendet werden.
Löslichkeit
In Wasser löslich (50 g/l).
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich, in dunkler Umgebung und geschützt vor Luft aufbewahren. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Ethylaniline |
Schmelzpunkt | -64°C |
Dichte | 0.961 |
Siedepunkt | 204°C to 205°C |
Flammpunkt | 85°C (185°F) |
Geruch | Geruchsneutral |
Brechungsindex | 1.554 |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN2272 |
Beilstein | 507468 |