Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(epsilon)-Boc-L-Lysin, 97 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is used as therapy to treat recurrent herpes simplex infections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Therapie zur Behandlung rezidivierender Herpes-Simplex-Infektionen eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Es wird als Therapie zur Behandlung rezidivierender Herpes-Simplex-Infektionen eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N(epsilon)-Boc-L-lysine |
Schmelzpunkt | ∼250°C (decomposition) |
Beilstein | 4252546 |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 246.31 |
Reinheit (%) | 97% |
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals N(epsilon)-Boc-L-Lysin, 97 % >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur