Learn More
N-Decyltrimethoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11343866
N-Decyltrimethoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343866
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11343866
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16966.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
n-Decyltrimethoxysilane is used as a coupling agent and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Decyltrimethoxysilan wird als Kopplungsmittel und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5575-48-4
Summenformel C13H30O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 262.47
MDL-Nummer MFCD00069135
InChI-Schlüssel KQAHMVLQCSALSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decyltrimethoxysilane, decyltrimethoxysilan, trimethoxydecylsilane, decyl trimethoxy silane, silane,decyltrimethoxy, decyl-trimethoxysilane
PubChem CID 2758023
IUPAC-Name Decyl(trimethoxy)silan
SMILES CCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 102°C to 106°C (3.5mmHg)
Chemischer Name oder Material n-Decyltrimethoxysilane
Schmelzpunkt -37°C
Menge 100 g
Beilstein 8625082
Flammpunkt 117°C (242°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formelmasse 262.47
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.422
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.9
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog NumberL16966.22,L16966.14
Chargennummer10246640 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2023 Catalog NumberL16966.22
Chargennummer10241978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2022 Catalog NumberL16966.22,L16966.14
Chargennummer10230076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL16966.22,L16966.14
Chargennummer10201905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL16966.22,L16966.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Decyltrimethoxysilane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: decyl Trimethoxysilane
Name des Produkts
N-Decyltrimethoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >