Learn More
N-Decyltrimethoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333866
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11333866
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16966.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5575-48-4 | C13H30O3Si | 262.47 g/mol
n-Decyltrimethoxysilane is used as a coupling agent and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Decyltrimethoxysilan wird als Kopplungsmittel und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5575-48-4
Summenformel C13H30O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 262.47
MDL-Nummer MFCD00069135
InChI-Schlüssel KQAHMVLQCSALSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decyltrimethoxysilane, decyltrimethoxysilan, trimethoxydecylsilane, decyl trimethoxy silane, silane,decyltrimethoxy, decyl-trimethoxysilane
PubChem CID 2758023
IUPAC-Name Decyl(trimethoxy)silan
SMILES CCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 102°C to 106°C (3.5mmHg)
Chemischer Name oder Material n-Decyltrimethoxysilane
Schmelzpunkt -37°C
Menge 25 g
Beilstein 8625082
Flammpunkt 117°C (242°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formelmasse 262.47
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.422
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.9