Learn More
N-Decan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427776
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
n-Decane is used as a solvent as well as an internal standard in the GC analysis of oxalic, malonic and succinic acids. It is used in paint manufacture as a hydrocarbon solvent and for wood stains and varnishes as a varnish solvent. It is an active component of automotive fuels viz. gasoline (petrol).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Decan wird sowohl als Lösungsmittel als auch als interner Standard bei der GC-Analyse von Oxalsäure, Malonsäuren und Succinsäuren verwendet. Es wird in der Farbherstellung als Kohlenwasserstofflösemittel und für Holzbeizen und -lacke als Lacklösungsmittel verwendet. Es ist ein aktiver Bestandteil von Kraftstoffen für die Automobilindustrie wie beispielweise Benzin.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Ether. Mischbar mit Ethanol und Ether. Leicht mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-18-5
Summenformel C10H22
Molekulargewicht (g/mol) 142.286
MDL-Nummer MFCD00008954
InChI-Schlüssel DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
IUPAC-Name Decan
SMILES CCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Decane
Schmelzpunkt -30°C
Dichte 0.730 g/mL
Siedepunkt 172°C to 174°C
Flammpunkt 46°C (115°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.4115
Menge 500 mL
Beilstein 1696981
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and ethers. Miscible with ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formelmasse 142.29
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decaan
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.