Learn More
n-Butyronitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
22.91 € - 231.15 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 109-74-0 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00001968 |
InChI-Schlüssel | KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | butyronitrile, n-butyronitrile, propyl cyanide, 1-cyanopropane, n-propyl cyanide, butyrylonitrile, butyric acid nitrile, n-butanenitrile, propylkyanid, butane nitrile |
PubChem CID | 8008 |
ChEBI | CHEBI:51937 |
IUPAC-Name | Butannitril |
SMILES | CCCC#N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10577743
|
Thermo Scientific
108141000 |
100 mL |
22.91 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10211463
|
Thermo Scientific Acros
108145000 |
500 mL |
58.09 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10305840
|
Thermo Scientific
108140025 |
2.5 L |
231.15 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
109-74-0 | |
KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N | |
8008 | |
Butannitril |
MFCD00001968 | |
butyronitrile, n-butyronitrile, propyl cyanide, 1-cyanopropane, n-propyl cyanide, butyrylonitrile, butyric acid nitrile, n-butanenitrile, propylkyanid, butane nitrile | |
CHEBI:51937 | |
CCCC#N |
Spezifikation
n-Butyronitrile | |
98.5 | |
-112.0°C | |
115.0°C to 117.0°C | |
Echt | |
Glasflasche | |
CH3CH2CH2CN | |
MFCD00001968 | |
15, 1601 | |
butyronitrile, n-butyronitrile, propyl cyanide, 1-cyanopropane, n-propyl cyanide, butyrylonitrile, butyric acid nitrile, n-butanenitrile, propylkyanid, butane nitrile | |
KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N | |
Butannitril | |
8008 | |
0.57 mPa.s (20°C) | |
99% |
109-74-0 | |
100.0 | |
0.7900g/mL | |
16°C | |
98.5% min. (GC) | |
C4H7N | |
1.3830 to 1.3850 | |
02, II, 252 | |
0.79 | |
Solubility in water: 33g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and dimethylformamide | |
CCCC#N | |
69.11 | |
CHEBI:51937 | |
69.11 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Giftig bei Hautkontakt.
Giftig bei Einatmen.
Giftig bei Verschlucken.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-700-6