Learn More
n-Butyronitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10305840
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-74-0
MDL-Nummer MFCD00001968
InChI-Schlüssel KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyronitrile, n-butyronitrile, propyl cyanide, 1-cyanopropane, n-propyl cyanide, butyrylonitrile, butyric acid nitrile, n-butanenitrile, propylkyanid, butane nitrile
PubChem CID 8008
ChEBI CHEBI:51937
IUPAC-Name Butannitril
SMILES CCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyronitrile
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -112.0°C
Dichte 0.7900g/mL
Siedepunkt 115.0°C to 117.0°C
Flammpunkt 16°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H7N
Strukturformel CH3CH2CH2CN
Brechungsindex 1.3830 to 1.3850
Menge 2.5 L
Beilstein 02, II, 252
Merck Index 15, 1601
Relative Dichte 0.79
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 33g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and dimethylformamide
Molekulargewicht (g/mol) 69.11
Viskosität 0.57 mPa.s (20°C)
Formelmasse 69.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit