Learn More
n-Buttersäure, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10294320 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10294320
Marke: Thermo Scientific Acros 108111000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 107-92-6 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-92-6
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
MDL-Nummer MFCD00002814
InChI-Schlüssel FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
PubChem CID 264
ChEBI CHEBI:30772
IUPAC-Name Butansäure
SMILES CCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyric acid
Schmelzpunkt -7.0 ° °C bis +5.0 ° °C
Siedepunkt 162.0 °C bis 165.0 °C
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel CH3CH2CH2CO2H
UN-Nummer 2820
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar. Andere Löslichkeiten: mischbar mit den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) ≥99%
Dichte 0.9600 g/ml
Menge 100 ml
Flammpunkt 69 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3965 bis 1.3995
Relative Dichte 0.96
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Butyric acid
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.